Die Mini-Taumelmischer verbinden eine kreisende mit einer wippenden Schüttelbewegung, um eine dreidimensionale Bewegung zu erzeugen. Sie sorgen so für ein schonendes aber dennoch gründliches Mischen ohne Schaumbildung. Ideal zum Mischen von Proben in Blut- und Zentrifugenröhrchen. Drehzahl und Neigungswinkel sind fix und gewährleisten optimale Bedingungen für das Mischen und Neususpendieren von Proben in Blut- und Zentrifugenröhrchen.
- Sanfte Bewegung verhindert die Beschädigung empfindlichen Gewebes
- Kann zwischen 4 und 65 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Lieferumfang: Mit genoppter Gummimatte.