VWR®, Mikrotiterplatten-Schüttler
Lieferant: VWR
VWRU12620-928EA 1780 EUR
VWRU12620-928 VWRU12620-926 444-0271 444-0270 444-7094
VWR®, Mikrotiterplatten-Schüttler
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Mikrotiterplatten-Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung für 2 oder 4 Mikrotiterplatten bzw. Deep-Well-Platten oder 2 Gestelle für Reaktionsgefäße. Der große stufenlos einstellbare Drehzahlbereich ermöglicht eine Anpassung an die jeweilige Anwendung: Eine niedrige Drehzahl verhindert das Herausschleudern des Well-Inhalts; kräftigeres Schütteln sorgt für eine effiziente Belüftung auf dem kleinen Oberflächenbereich jeder Vertiefung. Ideal für die Verwendung in den Bereichen Immunologie, Biotechnologie, Mikrobiologie und Pharmakologie.
  • Anzeige von Drehzahl und Zeit auf zwei unabhängigen LED-Displays
  • Integrierte Zeitschaltuhr (1 s bis 160 h) mit Anzeige der vergangenen Zeit oder Countdown-Funktion, automatischer Abschaltung und akustischem Alarm bei Programmende
  • Kann bei −10…+60 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Bestellinformation: Der Schüttler ist für max. zwei optionale Mikroröhrchen-Gestelle (Zubehör) ausgelegt. Jedes Gestell bietet Platz für 70×1,5-/2,0-ml-Mikroröhrchen.