Sie suchten nach: Mikrotiterplatten-Schüttler
19  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (444-0270)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikrotiterplatten-Schüttler mit Mikroprozessorsteuerung für 2 oder 4 Mikrotiterplatten bzw. Deep-Well-Platten oder 2 Gestelle für Reaktionsgefäße. Der...
VE: 1 * 1 ST
Abfallreduzierend
Artikel-Nr: (444-7016)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Ideal für die Molekularbiologie, die mechanische und chemische Zellauflösung, das Mischen von Gewebeproben, das Mischen zytogenetischer Suspensionen u...
VE: 1 * 1 ST
Abfallreduzierend
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Beschreibung: Für kräftiges Schütteln von Mikrotiterplatten. Die kreisförmig vibrierende Bewegung mit 1,5 mm Orbit garantiert auch bei vollen Gefäßen einen spr...
Artikel-Nr: (444-0024)
Lieferant: IKA
Beschreibung: Der digitale MTS 2/4 Mikrotiterplattenschüttler mit elektronischer Regelung ermöglicht eine konstante Drehzahl über den Vergleich des Soll- und Istwer...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SCIISI-4102)
Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beschreibung: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
VE: 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!
Artikel-Nr: (444-0041)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Der kompakte Mikrotiterplatten-Schüttler mit einfacher Bedienung und digitaler Zeitschaltuhr ermöglicht ein zuverlässiges und geregeltes Schütteln von...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
Beschreibung: Dieser Mikrotiterplatten-Schüttler bietet eine große Kapazität und eine sehr schnelle kreisförmige Bewegung. TiMix 5 ist ein Analoggerät. TiMix 5 Cont...
Artikel-Nr: (444-9441)
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
Beschreibung: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (EPPE5353000.510)
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: Innovativer und flexibler Kompaktmixer, der insbesondere zum Mischen kleiner Mengen in vielen Platten- und Gefäßformaten konzipiert ist. Schnelle und ...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BOEI130000-2)
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Beschreibung: The Jitterbug microplate shaker is ideal for immunoassays like ELISA, PCR and other research procedures requiring heating and shaking of microplates.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: H + P LABORTECHNIK
Beschreibung: Extrem flache Mikroplattenschüttler mit VARIOMAG-Antrieb, die einfach in Robotersysteme integriert werden können. Monoshake ist ein direkt gesteuerter...
Artikel-Nr: (STUA79520-22)
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: Combine with a recirculating cooler for low-temperature applications.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Beschreibung: Die hohe Drehzahl und der kleine Vortex-Orbit des Schüttlers ermöglichen effizientes Vortexen, sodass die Proben in jeder Vertiefung der Mikrotiterpla...
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Beschreibung: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Artikel-Nr: (BOEI130000)
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Beschreibung: Quiet, rugged shaker is ideal for a variety of immunoassay and research applications.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Cole Parmer
Beschreibung: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom