System für die Überprüfung von Treibstoff, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Lieferant: Merck
1.30890.0022EA 0 EUR
1.30890.0022 1.30196.0021
System für die Überprüfung von Treibstoff, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Überwachungssysteme Hygiene-Überwachungssysteme
Für Flugbenzin, das im zivilen Luftverkehr verwendet wird. Flugbenzin enthält geringe Mengen Wasser und ist daher anfällig für mikrobiologischen Angriff. Mikrobiologische Verunreinigungen im Kraftstoff können zu Betriebsstörungen führen, z. verstopfte Filter oder korrodierte Tanks. Dieser Test ist eine Alternative für alle, die Flugbenzin überwachen oder damit umgehen. Zuvor lagen Testergebnisse erst nach drei Tagen vor. Mit dem HY-LiTE®-Test werden die Ergebnisse in nur 10 Minuten zurückgegeben. Dieser Test wird in der Richtlinie der IATA (International Air Transport Association) empfohlen.
  • Einfach, da Vor-Ort-Test, Dokumentation im Gerät
  • Gleiche Methode für Proben mit und ohne Wasser
  • Zeigt biologische Aktivität direkt in der Probe, sowohl Keimbelastung als auch Biofilme
  • Quantitative Ergebnisse und einfache Interpretation
  • Flexibles Testvolumen ( 1 L wird empfohlen)
Lieferumfang: Das Set umfasst 20 Pens, 20 lange und 20 kurze Pipetten.