Probenehmer, ChemoSampler
Lieferant: Bürkle
Chemo-Sampler
300-0024EA 98.15 EUR
300-0024
Probenehmer, ChemoSampler
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
The sample is directly extracted into the original sample bottle with screw cap.
  • Resistant to acid and alkalis
  • Bottle closure with tamper-evident safety ring ensures reliable sample transfer
  • Extension rod makes it possible to extract samples to a depth of 2000 mm from tanks, silos or tankers
Speziell entwickelt für Probennahme aggressiver Flüssigkeiten, wie Säuren, Laugen, Reiniger.
Bitte beachten Chemische Beständigkeit vorher prüfen.