Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Probenehmer für Flüssigkeiten
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/52/18945252.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"47"
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (231-0500)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   PTFE
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste Anwendungen. Die Werkzeuge (Winkelbecher, Pendelbe...
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Liquid sampler, ProfiSampler, Aluminium, Kapazität: 1000 ml
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoß...
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Für aggressive Flüssigkeiten, mit festem Stab. Mit dem Probenmaterial in Kontakt kommende Teile aus PP.
Lieferant:  Sampling Systems
Beschreibung:   Diese Jumbo-Pipette ist ein Flüssigkeitsprobenehmer für den Einmalgebrauch.
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP oder PP für kontaminationsfreie Probennahme. Probennahme aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern...
Artikel-Nr: (300-1024)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Transportable, netzunabhängige Schlauchpumpe für Flüssigkeiten. Ideal zur Probennahme aus Fässern, Tanks, Brunnen, Wasserabscheidern, Abwasser-, Klära...
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 47
  1  2  3  4  5  6  Nächste