Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Probenehmer
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/67/18989767.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"183"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Der perforierte Probenahmekopf kann sterilisiert und für die horizontale Probenahme angepasst werden.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Der MAS-100 Eco® ist ein robuster und zuverlässiger Luftkeimsammler für höchste Präzision.
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Alle Probenschöpfer wurden aus blauem Polypropylen gefertigt und bestehen aus einem Behälter mit einem Schnappgriff. Erhältlich entweder mit anhängend...
Artikel-Nr: (1.09194.0001)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Der MAS-100 Ex® vereint in sich die bekannten Vorteile des MAS-100®. Der Luftkeimsammler wurde für den Einsatz in Bereichen mit Explosionsgefahr geprü...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1.17103.0001)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Der MAS-100 VF® verwendet Standardpetrischalen, wobei er sich ideal für die Überwachung der Qualität Ihrer Umgebung eignet. Seine elektronische Geschw...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Nach ISO 14698-1 müssen außer Normalluft auch Druckgase routinemäßig auf mikrobiologische Kontamination geprüft werden.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1.09192.0001)
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Für die Kalibrierung von MAS-100 NT® Luftkeimsammlern (mit Ausnahme des MAS-100 CG Ex®). Für präzise Messungen von:
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 183
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping