Automatische Digital-Refraktometer, RX-5000α
Lieferant: Atago
635-0505EA 13820 EUR
635-0505 635-0147 635-0499
Automatische Digital-Refraktometer, RX-5000α
Refraktometer Tischrefraktometer
Bei den Geräten RX-5000α handelt es sich um automatische Digital-Refraktometer, die das Vorwählen der Messtemperatur sowie das genaue und rasche Messen des Brechungsindex, Brix oder der Konzentration verschiedener Flüssigkeiten ermöglichen.
Das RX-5000α-Bev eignen sich zur Messung des Brix von Getränken und Zuckerlösungen. Das RX-5000α-Bev besitzt statt der standardmäßigen Probenvertiefung der anderen Modelle einen flachen Probentisch, um eine einfachere und schnellere Reinigung mobiler Flüssigkeiten und Getränke zu ermöglichen.