Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Transferpette® S -8/-12
Lieferant: Brand
Transferpette®
613-3702EA 0 EUR
613-3702 613-3706 613-3709 613-3707 613-3708
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Transferpette® S -8/-12
Pipetten Mikropipetten
Kompatibel mit den gängigsten tipps. Die Verwendung innovativer Werkstoffe macht die Kolbenhubpipette Transferpette® S -8/-12 zu einer robusten Mehrkanalpipette, die gleichzeitig leicht, hochpräzise und zuverlässig ist.
Standards: CE-Kennzeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EC.
Bestellinformation: Transferpette® S -8 bzw. Transferpette® S -12, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, 2× TipBox (gefüllt mit Pipettenspitzen von BRAND), Regalhalter, Reagenzreservoir, Montageschlüssel, Silikonfett und ein Satz Schaftdichtungen aus FKM.