Sie suchten nach: Petrischalen-Abfüllautomaten
Diese benutzerfreundlichen Geräte geben Nährmedien automatisch in Petrischalen ab und garantieren einen schnellen und zuverlässigen Betrieb mit minimalen Stillstandszeiten zwischen den Abfüllungen. Die für verschiedene Chargengrößen geeigneten Petrischalen-Abfüllautomaten verfügen über eine einfache Bedienung, mit der die abzugebenden Mengen präzise eingestellt werden können. Die kompakten Geräte eignen sich für jeden Arbeitsplatz und einige Modelle besitzen herausnehmbare Racks, in denen die Schalen sicher transportiert, gekühlt oder inkubiert werden können.
Diese benutzerfreundlichen Geräte geben Nährmedien automatisch in Petrischalen ab und garantieren einen schnellen und zuverlässigen Betrieb mit minimalen Stillstandszeiten zwischen den Abfüllungen. Die für verschiedene Chargengrößen geeigneten Petrischalen-Abfüllautomaten verfügen über eine einfache Bedienung, mit der die abzugebenden Mengen präzise eingestellt werden können. Die kompakten Geräte eignen sich für jeden Arbeitsplatz und einige Modelle besitzen herausnehmbare Racks, in denen die Schalen sicher transportiert, gekühlt oder inkubiert werden können.
4  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (PBIB13120)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses kompakte Gerät aus Edelstahl gibt das Medium automatisch in die Petrischalen ab.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BIOTOOL AG
Beschreibung: PetriSwiss PS 200 und 400 füllen und stapeln Petrischalen automatisch in herausnehmbaren Sicherheitsracks. Das Gerät nimmt die niedrigste Schale ...
Sichere Probenvorbereitung im mikrobiologischen Labor
Steigern Sie die Produktivität Ihres Labors und stellen Sie sicher, dass Ihre Probenvorbereitung schnell, genau, reproduzierbar, rückverfolgbar und sicher ist.
BROSCHÜRE JETZT HERUNTERLADEN
Lösungen von Avantor
WEITERE INFORMATIONEN
Lieferant: BIOTOOL AG
Beschreibung: PetriSwiss PS20 füllt 20 Platten direkt in das PetriRack. Kein manuelles Stapeln, keine weiteren Handgriffe nötig. Neues Rack – neuer Batch! Es i...
Artikel-Nr: (BTOL900000-EU)
Lieferant: BIOTOOL AG
Beschreibung: The Petri dish filling system, PetriSwiss PS900, is designed for high throughput. All entries are made directly via the screen. No manual is needed. O...
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom