Sie suchten nach: Veraschungs- und Muffelöfen
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die maximale Ofentemperatur mindestens 50 °C über der Arbeitstemperatur liegen sollte.<br /><br />VWR bietet Ihnen auch kundenspezifische Lösungen für viele thermische Verarbeitungsanwendungen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales VWR-Vertriebsteam.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die maximale Ofentemperatur mindestens 50 °C über der Arbeitstemperatur liegen sollte.
VWR bietet Ihnen auch kundenspezifische Lösungen für viele thermische Verarbeitungsanwendungen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales VWR-Vertriebsteam.
13  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Mit Ihrem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und der schnellen Aufheizgeschwindigkeit eignen sich diese kompakten Muffelöfen für viele Anwendung...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Die hohe Beständigkeit der SiC-Stäbe beim periodischen Betrieb, kombiniert mit der hohen Aufheizgeschwindigkeit, macht diese Hochtemperaturöfen zu gut...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Durch die auf Tragerohre aufgezogenen und frei in den Ofenraum abstrahlenden Heizelemente erreichen diese Muffelöfen besonders kurze Aufheizzeiten. Mi...
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: The BO series is specially designed for processes in which larger sample quantities must be incinerated. Mainly used in the fields such as ashing of f...
Artikel-Nr: (NABE631000384)
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Hardening boxes are suitable for heat treatment under protective gas and are equipped with a protective gas intlet and outlet. For furnace models such...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Die hohe Beständigkeit der SiC-Stäbe beim periodischen Betrieb, kombiniert mit der hohen Aufheizgeschwindigkeit, macht diese Hochtemperaturöfen zu gut...
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Durch die auf Tragerohre aufgezogenen und frei in den Ofenraum abstrahlenden Heizelemente erreichen diese Muffelöfen besonders kurze Aufheizzeiten. Mi...
Neuer Artikel bei VWR!
Artikel-Nr: (NABEL-014K27N1)
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Für den täglichen Einsatz im Labor sind die Muffelöfen L 1/12 die richtige Wahl. Die exzellente Verarbeitung, das moderne, ansprechende Design und ein...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (455-1085)
Lieferant: NABERTHERM GMBH
Beschreibung: Für den täglichen Einsatz im Labor sind die Muffelöfen LT 3/12 - LT 60/12 die richtige Wahl. Die exzellente Verarbeitung, das moderne, ansprechende De...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: THERMO BRAND
Beschreibung: Thermolyne™ Muffelöfen bieten Heizlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, von Routineaufgaben im Labor bis hin zu industriellen Anwendungen. Die G...
Artikel-Nr: (455-1422)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Für Veraschungs- und Glühprozess-Aufschlüsse, Versuchsbrände, Werkstoffuntersuchungen und Trocknungsprozesse im Labormaßstab. Die Heizwicklungen liege...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: CEM
Beschreibung: Microwave ashing system and ashing furnace assemblies. Ash samples with unmatched speed, safety, ease-of use, and energy savings with the Phoenix™ Mic...
Lieferant: CARBOLITE
Beschreibung: Die Heizelemente der CWF-Kammeröfen befinden sich an jeder Seite der Ofenkammer und enthalten ein frei strahlendes Element, das im Vergleich zu den tr...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom