VWR® DRY-Line®, Trockenschränke mit natürlicher Konvektion
Lieferant: VWR
VWR®
466-3513EA 0 EUR
466-3513 466-3510
VWR® DRY-Line®, Trockenschränke mit natürlicher Konvektion
Öfen Standard-Trockenschränke
Trockenschränke mit natürlicher Konvektion für thermische Prozesse, Warmlagerungen und Konvektionstrocknungsprozesse mit Temperaturen von bis zu 220 °C. Abluftrohr mit manuell einstellbarer Klappe an der Geräterückseite.
  • Mikroprozessorsteuerung
  • Eingebauter Timer, kann auf 0 bis 999 min oder 0 bis 99,9 Stunden oder Dauerbetrieb eingestellt werden
  • Übertemperaturschutz mit optischem Alarm (Sicherheitsklasse 3.1)
  • Digitale Temperatureinstellung in Schritten von 1 °C
Lieferumfang: Werden mit zwei Einschüben aus verchromtem Stahl geliefert.