Standard-Mikroskop, F1115
Lieferant: Motic
630-0701EA 238 EUR
630-0701 632-9059 632-9061 632-9062
Standard-Mikroskop, F1115
Mikroskope
Das F1115 Mikroskop wurde speziell für den Einsatz im Bildungswesen entwickelt.
  • High quality optics with achromatic objectives
  • Robust design for students
  • Efficient LED energy saving lamp
Lieferumfang: Wird mit Staubschutzhülle geliefert.