Sie suchten nach: Mikroskope
Mikroskope sind nützliche Instrumente, um Objekte sehen zu können, die für das bloße Auge zu klein sind, oder wenn für die Probenanalyse und -auswertung ein höheres Maß an Genauigkeit notwendig ist. Einige Varianten scheinen zusätzliches Licht direkt durch die Probe, um die Bilder deutlicher zu machen. Andere Modelle dagegen nutzen reflektiertes Licht, um Oberflächendetails in solchen Proben hervorzuheben, die zu dick oder opak sind für das konventionelle Durchlicht.
Mikroskope sind nützliche Instrumente, um Objekte sehen zu können, die für das bloße Auge zu klein sind, oder wenn für die Probenanalyse und -auswertung ein höheres Maß an Genauigkeit notwendig ist. Einige Varianten scheinen zusätzliches Licht direkt durch die Probe, um die Bilder deutlicher zu machen. Andere Modelle dagegen nutzen reflektiertes Licht, um Oberflächendetails in solchen Proben hervorzuheben, die zu dick oder opak sind für das konventionelle Durchlicht.
132  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"132"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Educational microscopes for transmitted light observations in routine applications.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Eine Auswahl an binokularen und trinokularen Stereo-Zoom-Mikroskopköpfen für grundlegende oder fortgeschrittenere Anforderungen.
Artikel-Nr: (630-1936)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aufrechtes Mikroskop für die Beobachtung im Hellfeld und im polarisierten Licht mit spannungsfreien IOS N-Plan-POL-Objektiven. Perfekt für akkurate Po...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-1937)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aufrechtes Mikroskop für Hellfeld- und Fluoreszenz-Beobachtungen mit IOS N-Plan Objektiven. Ideal für Routine-Laboranwendungen.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese monokularen und binokularen Mikroskope mit eingebauter Kamera sind ideal für didaktische Anwendungen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Labormikroskope VisiScope 800 sind für Forschungsprojekte ausgelegt.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die kabellosen Mikroskope der Visiscope®-260-Serie sind in verschiedenen Versionen als binokulares Stereomikroskop, mit binokularem Stereozoom und mit...
Artikel-Nr: (630-2982)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieses kompakte Greenough-Stereomikroskop mit 6,72:1-Zoom und einem Arbeitsabstand von 110 mm ist ideal für Routine-Untersuchungen in Laboren und ande...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese aufrechten Mikroskope sind ideal für den Einsatz in Universitäten sowie für Routineanwendungen im Labor.
Artikel-Nr: (630-3267)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Inverses Routine-Fluoreszenzmikroskop für Durchlicht-Hellfeld-, Dunkelfeld-, Phasenkontrast- und Fluoreszenzbeobachtungen. Bestens geeignet zur Gewebe...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: This brightfield, phase contrast microscope is the ideal solution for fast and reliable routine inspections, especially in in vivo cell culture...
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mikroskope der Mittelklasse für den Einsatz in Universitäten, Laboren und in der Industrie.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zuverlässige, moderne Mikroskope für Unterrichtszwecke. Besonders für weiterführende Schulen empfohlen.
Artikel-Nr: (630-3290)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Educational and laboratory microscope with integrated camera and removable tablet.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (630-2673)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Unterrichts- und Labormikroskop mit integrierter Kamera und abnehmbarem Tablet.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Moderne Mikroskope für Durchlicht-Routineanwendungen in Laboren. Auch ideal für Unterricht und Ausbildung, insbesondere im medizinischen Bereich.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 132
no targeter for Bottom