Sie suchten nach: Mikroinjektoren
Die in der Zellbiologie verwendeten Mikroinjektoren injizieren exakte Mengen in eine Probe für ein absolut kontrolliertes Verfahren. Programmierbare Mikroinjektoren sind die erste Wahl, wenn akkurate und reproduzierbare Ergebnisse erforderlich sind. Mit den elektronischen, semi-automatischen Modellen kann die Injektionszeit für eine einheitliche Injektion in die Zellproben programmiert werden. Manuelle Mikroinjektoren sind von Hand gesteuerte Systeme und bieten die Möglichkeit, bestimmte Dosiermengen frei und eigenständig auszugeben. Spezielle Spitzen können überschüssige Lösung aus der Kapillare rückgewinnen, um unnötige Verschwendung zu vermeiden.
1 Ergebnisse wurden gefunden