Sie suchten nach: Nährmedienbereiter
Nährmedienbereiter werden zum Zubereiten, Sterilisieren und Dispensieren von Nährmedien unter geregelten Zeit- und Temperaturbedingungen verwendet. Durch die vollautomatische Steuerung werden die Nährmedien zuverlässig dispensiert, sodass eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet wird. Der Automat ist leicht zu bedienen und zu warten, ohne dass die Medien zwischen mehreren Gläsern oder heißen Gefäßen übertragen werden müssen. Alle Systeme gewährleisten eine exzellente Medienhomogenisierung während des gesamten Sterilisations- und Abfüllprozesses. Die Medienpräparatoren überwachen präzise die Temperatur im Inneren für eine hohe Qualität der Bouillon, auch wenn größere Mengen auf einmal zubereitet werden.
Nährmedienbereiter werden zum Zubereiten, Sterilisieren und Dispensieren von Nährmedien unter geregelten Zeit- und Temperaturbedingungen verwendet. Durch die vollautomatische Steuerung werden die Nährmedien zuverlässig dispensiert, sodass eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet wird. Der Automat ist leicht zu bedienen und zu warten, ohne dass die Medien zwischen mehreren Gläsern oder heißen Gefäßen übertragen werden müssen. Alle Systeme gewährleisten eine exzellente Medienhomogenisierung während des gesamten Sterilisations- und Abfüllprozesses. Die Medienpräparatoren überwachen präzise die Temperatur im Inneren für eine hohe Qualität der Bouillon, auch wenn größere Mengen auf einmal zubereitet werden.
2  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (710-2220)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieser Medien-Preparator ist mit allem ausgestattet, um die Herstellung von Nährmedien zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das Medium wird von Anfan...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (710-1670)
Lieferant: BIOTOOL AG
Beschreibung: Die Nährmedienzubereiter ProfiClave PC10B/20B ermöglichen die Zubereitung von bis zu 10/15 Litern einfacher oder komplexer, mit Vitamin/Blut ergä...
VE: 1 * 1 ST
Sichere Probenvorbereitung im mikrobiologischen Labor
Steigern Sie die Produktivität Ihres Labors und stellen Sie sicher, dass Ihre Probenvorbereitung schnell, genau, reproduzierbar, rückverfolgbar und sicher ist.
BROSCHÜRE JETZT HERUNTERLADEN
Lösungen von Avantor
WEITERE INFORMATIONEN
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom