Sie suchten nach: Manometer
Manometer mit digitaler Anzeige, Feder oder U-Rohr liefern Messwerte zu Differenzdruck oder Vakuum von Flüssigkeiten. Die Instrumente bieten Messungen in bis zu elf verschiedenen Einheiten, sodass keine Umrechnung nötig ist und die Effizienz in Labor oder Unterrichtsraum gesteigert wird. Digitale Messgeräte besitzen zudem ein hintergrundbeleuchtetes Display, eine Funktion zum Nullsetzen von Druckwerten sowie einen Speicher für hunderte oder tausende von Messwerten. Die Manometer können für höchste Genauigkeit auch zur Prüfung oder Regulierung von Anlagen verwendet werden.
5 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht