Sie suchten nach: Beleuchtung
Eine ausreichende Beleuchtung in Arbeitsräumen ist unerlässlich für die Überprüfung von Objekten oder der Funktionsfähigkeit der Elektronik. Lampen können außerdem zur Erzeugung von Wärme in Apparaten genutzt werden. Von flexiblen Tischmodellen bis hin zu Ersatz-Glühbirnen für kleine Taschenlampen - Leuchten und Lampen sind in einer Vielzahl von Formaten für spezifische Anforderungen erhältlich. Die Beleuchtung sorgt für einen angemessenen Helligkeitsgrad am Arbeitsplatz bei jeder Tages- und Nachtzeit, steigert die Effizienz und reduziert Müdigkeit.
Eine ausreichende Beleuchtung in Arbeitsräumen ist unerlässlich für die Überprüfung von Objekten oder der Funktionsfähigkeit der Elektronik. Lampen können außerdem zur Erzeugung von Wärme in Apparaten genutzt werden. Von flexiblen Tischmodellen bis hin zu Ersatz-Glühbirnen für kleine Taschenlampen - Leuchten und Lampen sind in einer Vielzahl von Formaten für spezifische Anforderungen erhältlich. Die Beleuchtung sorgt für einen angemessenen Helligkeitsgrad am Arbeitsplatz bei jeder Tages- und Nachtzeit, steigert die Effizienz und reduziert Müdigkeit.
142  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"142"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.12537.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: UV lamp for TLC, 254 nm
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1.13203.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Erforderliche UV-Lampe für die Auswertung von Fluorocult® Medien.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Halogenleuchte, VWR®, Halogenbirne, 6 V/20 W
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die VisiLight® I-LED Auflichtbeleuchtung mit dem innovativen 'modul-LED®'-Konzept ermöglicht durch einfaches Wechseln der LED-Module die Anpassung der...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zur Nutzung mit Mikroskopen der Serie TL534B FL.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zur Verwendung mit Mikroskopen der Serie IT406/407.
Artikel-Nr: (631-1085)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese leistungsstarke Lichtquelle mit 14-Watt-LED liefert ein pur-weißes Licht (6300 K).
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Andere Optikversionen (z. B. Flut- oder Diffusoptik) bzw. andere Farben oder Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich. Für weitere Einzelheiten we...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese lüfterlose Kaltlichtquelle mit passiver Kühlung und kompaktem, stabilem Aluminiumgehäuse liefert eine optimale und homogene Ausleuchtung der Lic...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das Ringlicht VisiLight® R-LED 66 mit seinem innovativen Design ist für präzise Beleuchtungsaufgaben vorgesehen. Die 48 leuchtstarken LEDs sorgen für ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Lichtleiter, Zweiarmiger Schwanenhals-Lichtleiter (Ø = 4,5 mm, L = 600 mm), VWR®, Schwanenhals-Lichtleiter, 2-armig (Aktiv-Ø = 4,5 mm, L = 600 mm)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Spektrallampe, Wolfram-Halogenlampe
Artikel-Nr: (630-2676)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das VisiLight® RL20 ist speziell für präzise Beleuchtungsaufgaben mit Steuerung der Lichtintensität konzipiert.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (631-1086)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Lichtquelle VisiLight® P-LED 10 verfügt über zwei flexible Arme mit hocheffizienten LEDs (3,6 W).
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Kaltlichtquelle mit kompaktem und stabilem Aluminiumgehäuse und temperaturgeregeltem Lüfter liefert eine optimale und homogene Ausleuchtung der ...
Artikel-Nr: (630-1965)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: LED illumination, VWR®
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 142
no targeter for Bottom