Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (2)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Belichtungsmesser
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/77/18989477.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Das Dual-Display zeigt Lux oder Footcandles, oder die prozentuale Differenz von einem Referenzpunkt, und die ausgewählte Lichtquelle (Tageslicht, Wolf...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung:   The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Artikel-Nr: (SIMELU8500)
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   LU8500 luxmeter is a digital, handheld with large LCD display.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-3304)
Lieferant:  Testo
Beschreibung:   Das Beleuchtungsstärke-Messgerät ist an die spektrale Empfindlichkeit des Auges angepasst. Display-Beleuchtung und Selbsttest-Funktion.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (UVPA97-0015-02)
Lieferant:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung:   This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelen...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VILB513000111)
Lieferant:  Vilber Lourmat
Beschreibung:   These radiometers are designed for an accurate and direct measurement of the UV radiation at specific wavelength (254 nm, 312 nm or 365 nm). They incl...
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 6  von 6
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping