Tischmodell der Thermostatenbox mit aufklappbarer Klarsichtabdeckung, das maximal entweder gleichzeitige Messungen mit dem 12 OxiTop® Messsystem oder 20 Winklerflaschen aufnehmen kann. Das Kühlaggregat ist FCKW-frei und verfügt über ein automatisches Abtausystem mit Tauwasserverdunstung.
Stabile Temperatur 20 ±0,5 °C
Luftumwälzung sorgt für gleichmäßige Temperaturverteilung
Platz für den Einsatz eines IS 6- oder IS 12-Behälters