Dispergiersystem mit hermetisch verschließbaren Einweg-Probenröhrchen. Schützt vor infektiösem Probenmaterial, toxischen oder geruchsintensiven Substanzen. Ideal zur Anwendung im medizinischen, pathologischen, toxikologischen, pharmazeutischen, immunologischen, veterinärmedizinischen und klinischen Bereich sowie in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Benutzerfreundliche und schnell einsetzbare Einheiten mit Blockierschutzfunktion für standardisiertes Arbeiten und Einzel- oder Reihenanwendung.
- Dispergieren, Rühren und Mahlen mit einem Antrieb
- Schützt Anwender vor gefährlichen Proben und erhöht die Sicherheit dank Niederspannung (24 V)
- Hygienisch und sauber ohne Möglichkeit einer Kreuzkontamination
- Einweg-Probenröhrchen lassen sich hermetisch versiegeln
- Geschlossenes Probensystem aus chemikalienbeständigem Kunststoff
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Bestellinformation: ULTRA-TURRAX® Tube Drive wird mit abnehmbarem Haken zum Abnehmen der Rotorstatoreinheit, jedoch ohne Röhrchen geliefert; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.