Hand- oder Stativnutzung, Volumenbereich 0,1 bis 100 ml. Leichter, tragbarer und bedienerfreundlicher Homogenisator mit ergonomischem Design. Ideal für RNA-Protein-Assays, DNA- und RNA-Blot-Analysen, PCR-Verfahren, Abwasserextraktionen, Gewebezersetzungen und Suspensionen. Durch das hochscherende Homogenisierungsverfahren werden die Verarbeitungszeiten um das Zehnfache im Vergleich zu herkömmlichen Mixern reduziert.
- Motor ist kompatibel mit Dispergierwerkzeugen von VWR® und verschiedenen anderen Herstellern*
- Überlastungsschutz sorgt dafür, dass der Motor im Falle einer Überlastung ausgeschaltet und vor Beschädigung geschützt wird
- Schnellspannkupplungen ermöglichen ein einfaches und schnelles Wechseln der Dispergierwerkzeuge
Standards: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Bestellinformation: Dispergiervorrichtungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten * Weitere Details zu den Dispergiervorrichtungen erhalten Sie auf Anfrage bei Avantor.