Stativmodell, Volumen von 0,1 bis 10000 ml. Stativ-Dispergiergerät mit leistungsstarkem Motor und platzsparendem schlankem Design zur leichten Handhabung. Ideal geeignet für sämtliche Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen. Austauschbare Antriebserweiterungen durch Verwendung unterschiedlicher Stative.
- Akustische Fehlermeldungen und geringe Lärmbelästigung (~82 dB (A) bei 30 000 min-1)
- Integrierter digitaler Drehzahlregler ermöglicht konstante Drehzahlen - unabhängig von Laständerungen
- Integrierter Überhitzungs-, Überlastungs- und Blockierschutz stellt sicher, dass der Motor sich bei Überlastung ausschaltet und somit geschützt wird
- Inkl. Erweiterung für Stative mit Buchsen (Ø 13 mm)
- Die Schnellkupplung ermöglicht das schnelle und einfache Austauschen von Dispergierwerkzeugen mit Durchmessern von 5 bis 36 mm
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
EMV gemäß IEC/EN 61000-6-2 und 61000-6-3
Sicherheit gemäß IEC/EN 61010-2-51
Bestellinformation: Lieferung erfolgt ohne Stativ und Dispergierwerkzeuge. Diese müssen optional geordert werden. Dispergierwerkzeuge von POLYTRON® SYSTEM PT 3100 und vom Vorgängersystem PT 10-35 (PT-K) können (mit Hilfe des unten aufgeführten Adapters) verwendet werden.