Digitaler Temperaturregler MC810B
Lieferant: Electrothermal
454-1428EA 1370 EUR
454-1428
Digitaler Temperaturregler MC810B
Regler Temperaturregler
Ausgestattet mit Mikroprozessor, kombiniert bequeme Temperaturregelung mit leichter Bedienbarkeit und hoher Genauigkeit.
  • Einfach abzulesendes LED-Display
  • Mit  PT100 Platin-Widerstandsthermometer
Nach Anschluss des Heizkreises an die Stromversorgung und Einstellung der Betriebsbedingungen (Sollwert und Hysterese können vom Benutzer eingestellt werden) bleiben diese Parameter im Speicher des Geräts unbegrenzt erhalten, ohne dass Batterien ausgewechselt werden müssen.
Range of hysteresis: –100 to +100 °C
Range of set point: –199 to +999 °C