Mobiler Bunsenbrenner, FLAMEBOY
Lieferant: Integra Biosciences
FLAMEBOY
451-0018EA 611 EUR
451-0018 451-0020
Mobiler Bunsenbrenner, FLAMEBOY
Heizgeräte Gasbrenner
Handliches und praktisches Instrument für allgemeine Anwendungen mit piezoelektrischer Zündung.
  • Sicheres Instrument
  • DVGW-geprüft
Die Größe der Flamme und der Sauerstoffgehalt sind einstellbar.
Die beiden Versionen unterscheiden sich nur in Bezug auf den Anschluss an die Gasversorgung.
B×T×H: 200×40×200 mm
Gewicht: 608 g
Lieferumfang: Inklusive drei Düsen für Propan/Butan, Stadtgas und Erdgas. Außerdem mit Adapter für Standard-Gasschlauch und Gewindeadapter für 6,35 mm-Gasschlauch.