Bunsenbrenner, FIREBOY eco
Lieferant: Integra Biosciences
FIREBOY
451-0136EA 697 EUR
451-0136
Bunsenbrenner, FIREBOY eco
Heizgeräte Gasbrenner
Mobiler Bunsenbrenner für alle Anwendungen, bei denen eine Zündung per Fußschalter genügt und ein Timer nicht benötigt wird. Ein Anschluss für feste Gasversorgung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Die Flamme brennt, solange der Fußschalter aktiviert ist
  • Zwei Kontrollregler für Gas und Luft, Ein-/Ausschalter
B×T×H: 100×150×60 mm
Gewicht: 1,3 kg
Standards: DVGW-geprüft
Lieferumfang: Umfasst 2 Düsen für Propan/Butan und Erdgas, Fußschalter, Netzadapter und Schlauchadapter Ø 10 mm.