Brenner
Lieferant: Usbeck
451-1350EA 51.8 EUR
451-1350 451-1325 451-1365 451-1355 451-1335 451-1360 451-1320 451-1330
Brenner
Heizgeräte Gasbrenner
DIN-Ausführung.
  • Mit Luftregulierung und Sparflamme innen
Bestellinformation: Wird ohne Sicherheitshaftfuß geliefert, dieser muss separat bestellt werden.