Sie suchten nach: Heizgeräte
Heizgeräte nutzen bewährte Methoden zum gleichmäßigen Erhitzen von Proben in Reagenzgläsern, Bechern, Kolben und Tiegeln. Spiritusbrenner, Gasbrenner, Heizhauben, Heißlufttrockner und Heizplatten arbeiten mit Gas oder Strom, um die gewünschte Wärme zu erzeugen. Modelle aus Keramik oder isoliertem Stahl liefern stabile Wärmequellen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anwendersicherheit und der Laboreffizienz. Mit der breiten Auswahl an Heizgeräten können sämtliche Anforderungen der jeweils verwendeten Gefäße und Verfahren abgedeckt werden.
Heizgeräte nutzen bewährte Methoden zum gleichmäßigen Erhitzen von Proben in Reagenzgläsern, Bechern, Kolben und Tiegeln. Spiritusbrenner, Gasbrenner, Heizhauben, Heißlufttrockner und Heizplatten arbeiten mit Gas oder Strom, um die gewünschte Wärme zu erzeugen. Modelle aus Keramik oder isoliertem Stahl liefern stabile Wärmequellen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anwendersicherheit und der Laboreffizienz. Mit der breiten Auswahl an Heizgeräten können sämtliche Anforderungen der jeweils verwendeten Gefäße und Verfahren abgedeckt werden.
169  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"169"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kompakte Heizplatten mit chemikalienbeständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft Spritzer zu vermeiden und ermöglicht ein leichtes Ablesen ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Ideal für unregelmäßig geformte Gefäße. Edelstahlkonstruktion für optimalen Korrosionsschutz. Zur Verwendung mit Sand, Edelstahlkugeln oder nicht-flüc...
Artikel-Nr: (442-1269)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR® Fortgeschrittene Magnetrührer mit Heizplatte wurden entwickelt, um genaue und wiederholbare Ergebnisse in allen Forschungs-, akademischen - und i...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Länge: 155 mm
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: DIN-Ausführung.
Artikel-Nr: (USBE1423)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Mikrobrenner mit elektrischer Piezozündung und Luftregulierung. Maximale Temperatur 1640 °C.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Artikel-Nr: (451-1342)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Heizgeräte, Gas burner, Sicherheitshaftfuß für Brenner, bietet zusätzliche Stabilität und schützt Arbeitsflächen
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Mikrobrenner, mit Luftregulierung und Nadelventil
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Messing vernickelt mit Grauguss-Fuß.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Artikel-Nr: (451-0089)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Nickel plated brass.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (451-0177)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Kartuschenbrenner mit Luftregulierung. Maximale Temperatur 1640 °C.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Messing vernickelt.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Edelstahlbrenner für Propan-/Butangemisch. Für Temperaturen bis 1400 °C.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 169
no targeter for Bottom