Sie suchten nach: Heißversiegelungsgeräte
Heißversiegelungsgeräte sorgen für eine sichere, dichte Versiegelung und verhindern somit einen Probenverlust durch Verdampfung sowie Kreuzkontaminationen. Die Geräte gewährleisten optimalen Probenschutz, indem sie Beutel unter Anwendung von Druck und hohen Temperaturen verschließen, um diese anschließend zu verschiedenen Zwecken sicher aufbewahren zu können. Alle diese kompakten Geräte sind tragbar und ergonomisch gestaltet, sodass der benötigte Kraftaufwand minimiert und der Bediener entlastet wird. Die leicht zu bedienenden und zu wartenden Heißversiegelungsgeräte sind mit einem Timer zur Überwachung des Abschlusses des Heiz- und Abkühlzyklus ausgestattet.
Heißversiegelungsgeräte sorgen für eine sichere, dichte Versiegelung und verhindern somit einen Probenverlust durch Verdampfung sowie Kreuzkontaminationen. Die Geräte gewährleisten optimalen Probenschutz, indem sie Beutel unter Anwendung von Druck und hohen Temperaturen verschließen, um diese anschließend zu verschiedenen Zwecken sicher aufbewahren zu können. Alle diese kompakten Geräte sind tragbar und ergonomisch gestaltet, sodass der benötigte Kraftaufwand minimiert und der Bediener entlastet wird. Die leicht zu bedienenden und zu wartenden Heißversiegelungsgeräte sind mit einem Timer zur Überwachung des Abschlusses des Heiz- und Abkühlzyklus ausgestattet.
12  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (129-1160)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schnelle und effiziente Versiegelung von Beuteln, Bögen oder Flachschläuchen aus PP oder PE mit einer Dicke von 0,01 bis 0,8 mm.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Artikel-Nr: (MATRAB-0400)
Lieferant: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beschreibung: Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-0996)
Lieferant: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beschreibung: Heißversiegelung bietet herausragenden Probenschutz für Lagerungs- und Reaktionsplatten für die Lagerung von Verbindungen, Probenarchivierung und PCR....
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beschreibung: Heißversiegelungsgerät, Zubehör, Plattenträger für PCR-Platten ohne Rand, ALPS™
Lieferant: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beschreibung: ALPS™ 5000 is the next generation in plate sealing equipment offering fast sealing times, increased process customisation and all electric operation i...
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: Die HeatSealer-Reihe von Eppendorf bietet zuverlässige und effektive Versiegelung einer Vielzahl von Platten. Bei der Arbeit mit Platten ist eine vorh...
Artikel-Nr: (731-0352)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SEVEFS3604)
Lieferant: SEVERIN ELECTROGERAETE
Beschreibung: For vacuum sealing bags.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beschreibung: Heat sealer, bag, Electronic
Artikel-Nr: (MELA10010)
Lieferant: MELAG Medizintechnik OHG
Beschreibung: MELAseal® Pro is a high performance rotary sealer for sealing transparent sterilisation packaging. The relevant sealing parameters, such as pressure, ...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Beschreibung: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 2500
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom