Desinfektion System, Minncare® Mini Dry Fog™
Lieferant: Minntech
Mini Dry Fog® Minncare®
141-0045EA 9140 EUR
141-0045
Desinfektion System, Minncare® Mini Dry Fog™
Desinfektionssysteme
Das Mini Dry Fog ist ein einfaches und wirtschaftliches System zur Aerosol-Desinfektion kleiner Räume (1 bis 20 m³). Das System ersetzt herkömmliche Verfahren mit Formol bzw. Formaldehyd zur Desinfektion von Umkleide- oder Desinfektionsschleusen, kleinen Räumen und Laminar-Flow-Werkbänken (Biogefährdung). Für einen Desinfektionsvorgang von maximal 90-120 Minuten ist nichts weiter als ein Druckluftanschluss (5 bar) erforderlich. Der vom Mini Dry Fog erzeugte Trockennebel schlägt sich nicht auf Oberflächen nieder; die Dampfphase des Systems hat ihre hohe sporizide Effizienz unter Beweis gestellt (siehe Minncare Dry Fog).
  • Effizienz: Das Gerät ermöglicht eine Sporenreduktion von über 6 log-Stufen
  • Kontrolle und Rückverfolgbarkeit: Lieferung mit Software zur Verfahrensoptimierung und Freigabe der Desinfektionen
  • Unbedenklich: hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen
  • Dokumentation gemäß pharmazeutischen Standards
Standards: AFNOR NF-T72-381
Übereinstimmung mit empfohlenen Verfahren: Das System erfüllt die Voraussetzungen der neuen Empfehlungen der FDA zum Einsatz von Sporiziden in aseptischen Umgebungen.