Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (3)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Geldokumentationssysteme
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/84/18945284.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR® Smart3 und Smart3 EZ sind vollständige "Stand Alone" Systeme mit integriertem Prozessor, so dass kein zusätzlicher PC benötigt wird.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Das VWR® Basic Geldokumentationssystem bietet reproduzierbare, hochauflösende digitale Bilder zur Geldokumentation. Dieses Einstiegssystem ist benutze...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR® Imager Geldokumentations- und Analysesysteme sind in verschiedenen Konfigurationen für Fluoreszenz- und Chemilumineszenz- Anwendungen verfügbar. ...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Das VWR CHEMI only System ist ein Chemilumineszenz-System, ausgelegt auf höchste Leistung und Automatisierung. Es verfügt für eine noch bessere Empfin...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Corning Life Science
Beschreibung:   Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
Artikel-Nr: (730-1346)
Lieferant:  LONZA
Beschreibung:   The FlashGel® camera captures data from the FlashGel® system, allowing complete separation, recovery and documentation safely, at the bench, in minute...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung:   The BioSpectrum® imaging systems are fully automated systems designed for chemiluminescent, bioluminescent, fluorescent, and colorimetric imaging. Ava...
Lieferant:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung:   ChromaDoc-It UVP 1 1 * 1 ST
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 32
  1  2  3  4  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping