Sie suchten nach: Gasgeneratoren
Gasgeneratoren sind wichtige Bausteine im Prozess der Gaschromatographie, indem sie Druckluft durch ein Gas Ihrer Wahl ersetzen, meist durch hochreinen Stickstoff, doch auch Wasserstoff oder ein Vakuum sind möglich. Mittels Druckwechseladsorption entfernen diese Systeme Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf. Nachdem das gewählte Gas gereinigt wurde, wird es durch hocheffiziente Koaleszenz-Vorfilter und einem 0,01-µm-Membranfilter gefiltert. Einige Modelle passen in kleine Schränke oder können unter den meisten Arbeitsflächen verstaut werden.
Gasgeneratoren sind wichtige Bausteine im Prozess der Gaschromatographie, indem sie Druckluft durch ein Gas Ihrer Wahl ersetzen, meist durch hochreinen Stickstoff, doch auch Wasserstoff oder ein Vakuum sind möglich. Mittels Druckwechseladsorption entfernen diese Systeme Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf. Nachdem das gewählte Gas gereinigt wurde, wird es durch hocheffiziente Koaleszenz-Vorfilter und einem 0,01-µm-Membranfilter gefiltert. Einige Modelle passen in kleine Schränke oder können unter den meisten Arbeitsflächen verstaut werden.
38  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (CCDL928276)
Lieferant: LUCIDITY
Beschreibung: Generator that produces all necessary gasses required to run the Lucidity GC-FID.
VE: null
Neuer Artikel bei VWR!
Artikel-Nr: (PEAK3300843)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: The Precision Hydrogen 1200 is the first 1L+ Hydrogen generator and it is designed to produce hydrogen at a flow of 1200 ml with up to 99,9995% purity...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PEAK3300671)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: Solaris XE 35 generator has been engineered using membrane technology to meet the gas delivery requirements for labs using LC-MS or multiple lower flo...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: The smallest hydrogen generator for GC-FID, Precision hydrogen SL has been developed to offer a streamlined laboratory-grade hydrogen gas solution for...
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: Precision Nitrogen 250 generator provides a constant and consistent source of nitrogen for detector make-up gas at standard/typical detection levels f...
Artikel-Nr: (PEAK81-4000)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: The Corona 1010 meet the specifications of the Thermo Scientific Corona Veo Charged Aerosol Detector. This system can be purchased as a single nitroge...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (564-0278)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: This air compressor generator has been designed to support the Solaris nitrogen generator for ELSD in laboratories without an external supply of high ...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (564-0298)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: The Precision Nitrogen Headspace 250 has been conceived and custom-engineered to meet the gas requirements for headspace sampler instruments requiring...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (564-0280)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: Designed to the specifications of the Bruker EVOQ triple Quadrupole's gas requirements delivering dry air at up to 50 L/min and nitrogen at up to 32 L...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (564-0284)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: Designed as a dedicated solution for MP-AES instruments supplying high purity nitrogen for plasma support gas or monochromator purge and dry air suppl...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (564-0285)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: For laboratories using any single quad LC-MS systems, the Genius SQ 24 nitrogen gas generator delivers analytical grade nitrogen supply dedicated for ...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (564-0283)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: Designed and engineered as an on-site, compressor less nitrogen generation solution tailored for the Shimadzu LCMS-8045, 8050 or 8060. The Infinity 10...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (PEAK43-1020)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: CG15L generates zero air by removing carbon dioxide and moisture from the air for applications requiring a higher performance than zero air models.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: Die Wasserstoffgeneratoren der Reihe Precision Hydrogen sind geeignet für Trägergas und Flammgas bei Standardnachweisgrenzen. Wasserstoffreinheit: 99,...
Artikel-Nr: (PEAK3303147)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: Producing between 10 and 520 L/min of high purity nitrogen gas, the Infinity XE 60 series nitrogen membrane gas generators can comfortably supply mult...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (564-0299)
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
Beschreibung: The corona air compressor has been engineered to stack neatly with the corona 1010 nitrogen generator providing compressed air for laboratories withou...
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom