Monitor für organische Dämpfe mit Back-up
Lieferant: 3M
151-0151EA 68.7 EUR
MMMA3520
Monitor für organische Dämpfe mit Back-up
Der Monitor für organische Dämpfe mit Back-up bedient sich des bestätigten wissenschaftlichen Prinzips der Diffusion, dem schrittweisen Vermischen von Molekülen von zwei oder mehr Substanzen.
  • Der Monitor ist besonders für Acrylnitril, Butadien und Methylenchlorid geeignet, für welche Aktivkohle eine geringe Kapazität zeigt
  • Genauigkeit +/-25 % bei 95 % Konfidenzniveau für die meisten Arbeitsplatzschadstoffe
  • 18 Monate Haltbarkeit
Sie helfen bei der Erkennung von gesundheitsschädlichen Gasen in industriellen Arbeitsbereichen.