Sie suchten nach: Tische
46  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Polierter Granit. Vier vibrationsabsorbierende Füße dämpfen die Übertragung von Fremdvibrationen auf die Platte, wodurch diese nicht nur zur Verwendun...
Artikel-Nr: (611-2549)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hochauflösende Mikro- und Analysenwaagen sollten in einem Arbeitsumfeld mit einem Minimum an störenden Vibrationen platziert werden, um eine schnelle ...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Sartorius Balances
Beschreibung: Hochpräzise Mikro- und Analysenwaagen müssen an einem Ort geringen störenden Vibrationen aufgestellt werden, um eine schnelle Stabilisierung der Anzei...
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Diese Tische werden nach den höchsten Reinraumstandards gefertigt. Die Untergestelle bestehen aus Rohren für eine einfache Reinigung und optimale Luft...
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Die stabilen Reinraumtische sind für robustere und anspruchsvollere Tätigkeiten konzipiert und werden nach den höchsten Reinraumstandards gefertigt. D...
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Die Laborarbeitstische aus Edelstahl sind in zwei Varianten, mit oder ohne Bodenplatte, erhältlich. Die Varianten ohne Bodenplatte ermöglichen mittels...
Sale!
Lieferant: Metro International
Beschreibung: These stainless steel laboratory workbenches available top materials include type 304 stainless and TRESPA phenolic resin.
Lieferant: Palbam
Beschreibung: These cleanroom ergo tables are manufactured with 304 stainless steel with electropolished finish and Al anodized cleanroom compatible connectors.
Lieferant: Metro International
Beschreibung: Cleanroom table in stainless steel 304 with electropolished finish and anodised satin connectors.
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Hochbelastbare mobile Tische, erhältlich mit Melamin-TopResist®- oder SGL-Arbeitsplatten in Laborqualität.
Tische mit beiden Arbeitsplatt...
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Der Abwisch-Tisch unterstützt das Abwischverfahren in hervorragender Weise. Er verfügt über ein Loch in der Tischplatte für die einfache Abfallentsorg...
Lieferant: KOETTERMANN
Beschreibung: Diese Wägebänke sind so konzipiert, dass sie einen vibrationslosen Zustand gewährleisten, sodass auch kleine Mengen genau gewogen werden können.
...
Lieferant: Palbam
Beschreibung: The mobile laptop workstation provides a minimum footprint, stable work platform for working with laptops within the cleanroom.
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
Beschreibung: This open version work table features closed table top and bottom side covered with 0,8 mm sheet steel.
Lieferant: LABORIAL
Beschreibung: Innovative interactive worktop for laboratories, cleanrooms and healthcare. A hygienic design based on GMP guidlines which consists of a continuous, t...
Artikel-Nr: (HUPF0114932)
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
Beschreibung: Working table is mobile and made of KHfa/45 stainless steel.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom