Sie suchten nach: Elektroporationssysteme
Elektroporationssysteme führen in kürzester Zeit mikrobiologische Präparationen für mehrere Proben gleichzeitig durch. Durch gleichmäßige elektrische Pulse werden die Membranen der in den Pufferlösungen suspendierten Zellen geschwächt, damit neue Substanzen eingeschleust und untersucht werden können. Die Transfektions-Apparate können an spezielle Zelltypen angepasst werden und ermöglichen eine präzise Kontrolle über die angelegte Spannung, um sicherzustellen, dass die Wellen nicht das Zellpotential beeinträchtigen. Elektroporationssysteme sind besonders hilfreich in der medizinischen Forschung zu verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.
Elektroporationssysteme führen in kürzester Zeit mikrobiologische Präparationen für mehrere Proben gleichzeitig durch. Durch gleichmäßige elektrische Pulse werden die Membranen der in den Pufferlösungen suspendierten Zellen geschwächt, damit neue Substanzen eingeschleust und untersucht werden können. Die Transfektions-Apparate können an spezielle Zelltypen angepasst werden und ermöglichen eine präzise Kontrolle über die angelegte Spannung, um sicherzustellen, dass die Wellen nicht das Zellpotential beeinträchtigen. Elektroporationssysteme sind besonders hilfreich in der medizinischen Forschung zu verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.
10  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: Der Multiporator® ist für die Elektroporation von eukaryotischen Zellen konzipiert. Er eignet sich für die Transfektion von tierischen und menschliche...
Lieferant: BTX
Beschreibung: Gemini twin-wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These wav...
Lieferant: BTX
Beschreibung: The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Lieferant: BTX
Beschreibung: The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Lieferant: BTX
Beschreibung: The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Lieferant: BTX
Beschreibung: The ECM 399 system is an economical electroporation system for gram negative bacteria and yeast applications. Ideal for basic transformation in resear...
Lieferant: BTX
Beschreibung: The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Lieferant: BTX
Beschreibung: Elektroporationssystem, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-muscular), Mit: AgilePulse™ IM pulse generator, parallel needle array handle, 6×10mm needle array 6 mm gap (3 each), 4×5 mm needle array 4 mm gap (3 each), cables and manual
Artikel-Nr: (BTXI45-0654)
Lieferant: BTX
Beschreibung: The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: MIRUS
Beschreibung: Ingenio® Electroporation Kits and Solution provide a universal, high efficiency, low toxicity solution for electroporation of DNA or siRNA into hard t...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom