VWR® kuroGEL, Elektroblottermodule für Verti Doppel-Geleinheiten
Lieferant: VWR
VWR®
700-7283EA 650 EUR
700-7283
VWR® kuroGEL, Elektroblottermodule für Verti Doppel-Geleinheiten
Blotting-Apparate
Diese Elektroblotter sind ein sicheres und benutzerfreundliches System für die Übertragung von Nukleinsäure oder Proteinen von einer Gelmatrix auf eine geeignete Transfermembran. Zwei verschiedengroße Einheiten können verwendet werden, um bis zu zwei Gele von entweder 10×10 cm oder 20×20 cm zu blotten.
  • Die assymetrischen, farbkodierten Kompressionskassetten besitzen jeweils eine Arretiervorrichtung, um Gelbewegungen während dem Einschub in den Tank zu verhindern
  • Die assymetrische Kassettenform verhindert, dass die Kassetten entgegen der Transferrichtung in den Tank eingeschoben werden
Lieferumfang: Jedes 10×10-cm-Modul wird mit zwei 10-cm-Kompressionskassetten und zwei kleinen Kunststoffmatten geliefert. Jedes 20×20-cm-Modul wird mit zwei 20-cm-Kompressionskassetten und zwei großen Kunststoffmatten geliefert.