Sie suchten nach: Elektrophorese-Systeme
Elektrophorese-Systeme für mehrere parallele Gelläufe trennen DNA-, RNA- und Protein-Gemische aufgrund der unterschiedlichen Größen der Moleküle. Nachdem unmittelbar ein gleichmäßiges elektrisches Feld angelegt wird, werden die Moleküle je nach Größe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch ein poröses Gel getrieben. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie Banden ohne Smiling-Effekt produzieren, um klare Ergebnisse zu gewährleisten. Verfügbar sind sowohl vertikale als auch horizontale Formate, sodass Forscher die Gelposition an die jeweiligen Versuchsbedingungen anpassen können.
119 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht