Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (5)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "elektrophorese-netzgeraete"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortieren nach:
Lieferant:  CONSORT
Beschreibung:   Eine vollständige Reihe von Netzgeräten für Elektrophoreseanwendungen wie DNA-Sequenzierung, isoelektrische Fokussierung mit Flachbett, horizontale un...
Lieferant:  GE Healthcare - Life Sciences
Beschreibung:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Artikel-Nr: (732-1695)
Lieferant:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beschreibung:   Das vielseitige PS300B Netzgerät eignet sich für die meisten Elektrophoreseverfahren.
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-2381)
Lieferant:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beschreibung:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  Expedeon
Beschreibung:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (732-1693)
Lieferant:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beschreibung:   Das PS200HC 200-V-Starkstrom-Netzgerät ist ideal für große elektrophoretische Blotting-Anwendungen und für Niedervolt-Elektrophoreseläufe. Die kleine ...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  OWL SCIENTIFIC
Beschreibung:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-200XL2 power supply has a power-off memory that retains settin...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  OWL SCIENTIFIC
Beschreibung:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, the Owl™ EC-300XL2 power supply has a power-off memory that retains settings after shut-down. Owl™ EC-...
VE:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste