Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (6)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sauerstoff-Messgeräte
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/42/18374042.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise o...
VE:  1 * 1 SET
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese kompakten, tragbaren Messgeräte messen gelösten Sauerstoff und Temperatur mit einem intelligenten optischen Sensor. Die Werte werden in einem mo...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese präzisen Geräte messen den gelösten Sauerstoff in % und ppm (mg/l) und die Temperatur. Ein eingebauter Mikroprozessor speichert, berechnet und k...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses benutzerfreundliche Instrument mit Elektroden-Gelenkstativ und Gehäuse der Schutzart IP 43 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für ...
VE:  1 * 1 SET
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise M...
VE:  1 * 1 SET
Lieferant:  WTW
Beschreibung:   Diese wasserdichten, mobilen Messgeräte ermöglichen einen unbeschränkten Einsatz im Feld.
Lieferant:  WTW
Beschreibung:   Qualitätsgeräte mit erweiterter Messtechnik, mit denen Messungen bequemer und zuverlässiger als jemals zuvor durchgeführt werden können.
Lieferant:  SI Analytics
Beschreibung:   This small benchtop meter with intuitive operation and robust aluminum housing is perfect for training and routine purposes.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 29
  1  2  3  4  Nächste
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping