Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
gefriertrockner
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/61/18945261.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortieren nach:
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   FreeZone® benchtop freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limit...
Artikel-Nr: (LBCP780701030)
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   Konzipiert für die Lyophilisationsanforderungen in Forschungslabors. Sammelbehälter, die −50 °C erreichen, werden mit Volumina von 1 bis 18 ...
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   Gefriertrocknungsanlagen, FreeZone®, Tray dryer, stoppering, with isolation valve, Schuko-plug, 823×625×688 mm
Lieferant:  LABCONCO
Beschreibung:   Das Modell FreeZone Triad bietet viele Lyophilisationsoptionen. Tablett-Trockner und Gefriertrocknung von Proben mit vier Probenventilen auf der linke...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  CHRIST, MARTIN GMBH & CO KG
Beschreibung:   Freeze dryer, LDplus, Alpha 2-4 LDplus, Alpha 2-4 LDplus, Kühltemperatur (°C): -85, Trocknungskapazität max. (Liter/24 h): 4, Gewicht (kg): ~65
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 9
  1  2  Nächste