Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "Kjeldahl-Destillationssysteme"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sortieren nach:
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Destillationssystem, Kjeldahl, Automatic Kjeldahl analyser, UDK 159
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   Das UDK 169 Destillations- und Titrationssystem wurde zur Stickstoff- und Proteinbestimmung nach der Kjeldahl-Methode (TKN) in der Lebensmittel- und F...
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VELP SCIENTIFIC
Beschreibung:   The UDK 139 is a semi-automatic model offering greater automation and a wider range of programming options compared to the UDK 129. This unit runs aut...
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WITG2.530.000)
Lieferant:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung:   Destillationssystem, Kjeldahl, Makro-Kjeldahl-Destillationsapparat, komplett, Kolbeninhalt: 500 ml
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  BÜCHI
Beschreibung:   Das automatisierte KjelFlex K-360 wird in mehreren Konfigurationen je nach Anwendung und Durchsatz angeboten – in der Regel eine Kombination aus ...
Lieferant:  BÜCHI
Beschreibung:   Eine Reihe kompakter Destillationsgeräte für die Bestimmung von Stickstoff und Protein durch klassische Methoden wie Kjeldahl, TKN (Gesamt-Kjeldahl-St...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 13
  1  2  Nächste