Sie suchten nach: Destillationssysteme
Destillationssysteme trennen Probenkomponenten über Aufheiz- und Abkühlzyklen. Der Reinigungsprozess kann je nach Vorliebe in einem manuellen oder automatischen Verfahren durchgeführt werden. Durch elektrische oder Gas-Wärmequellen werden Flüssigkeiten zum Sieden gebracht und bei konstanter Temperatur verdampft. Der aus dem ursprünglichen Gefäß entweichende Dampf wird in einem Kondensator abgekühlt und tropft in ein neues Gefäß. Dieses geläufige Verfahren zur Probenvorbereitung kann mehrere Male wiederholt werden, um eine noch bessere Trennung einzelner Bestandteile eines Gemischs und somit eine genaue Analyse zu gewährleisten.
Destillationssysteme trennen Probenkomponenten über Aufheiz- und Abkühlzyklen. Der Reinigungsprozess kann je nach Vorliebe in einem manuellen oder automatischen Verfahren durchgeführt werden. Durch elektrische oder Gas-Wärmequellen werden Flüssigkeiten zum Sieden gebracht und bei konstanter Temperatur verdampft. Der aus dem ursprünglichen Gefäß entweichende Dampf wird in einem Kondensator abgekühlt und tropft in ein neues Gefäß. Dieses geläufige Verfahren zur Probenvorbereitung kann mehrere Male wiederholt werden, um eine noch bessere Trennung einzelner Bestandteile eines Gemischs und somit eine genaue Analyse zu gewährleisten.
16  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: The UDK Series distillers are designed to meet the most challenging demands and requirements for diverse applications, according to international stan...
Artikel-Nr: (709-0140)
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Das UDK 169 Destillations- und Titrationssystem wurde zur Stickstoff- und Proteinbestimmung nach der Kjeldahl-Methode (TKN) in der Lebensmittel- und F...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VELPF307A0660)
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Designed to neutralise toxic fumes produced during mineralisation and safeguard lab operators without requiring any connection to tap water.
VE: 1 * 1 ST
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: Zwei-Ebenen-Apparat für sechs Mineralisierungen und sechs Destillationen.
Lieferant: BÜCHI
Beschreibung: Das automatisierte KjelFlex K-360 wird in mehreren Konfigurationen je nach Anwendung und Durchsatz angeboten – in der Regel eine Kombination aus ...
Lieferant: BÜCHI
Beschreibung: A modular, upgradeable, system for scrubbing of harmful fumes from distillation or digestion processes. The system can be obtained with up to four pro...
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: Destillationssystem, Kjeldahl, Manuell, KI 9/16, Plätze: 6, Kolbeninhalt: 100 ml
Artikel-Nr: (705-0488)
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: Die Turbosog Absaugeinheit kondensiert und neutralisiert aggressive Säuredämpfe bei der Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl, einschl. Perchlorsäure und...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BEHR
Beschreibung: Distillation apparatus for determining the alcohol content and the volatile acids in wine and other alcoholic drinks.
Artikel-Nr: (WITG2.530.000)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (705-0858)
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: VAPODEST® 300 is the ideal rapid water steam distllation instrument for Kjeldahl distillation. All glass components involved in the distillation proce...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: The VAPODEST® 400 and 450 are designed with extended funtionality to allow easy, comfortable operation of Kjeldahl analysis.
Artikel-Nr: (705-0857)
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: VAPODEST® 200 is the ideal instrument for distillation of volatiles, SO₂, alcohol and phenol.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (531-0088)
Lieferant: BÜCHI
Beschreibung: Eine Reihe kompakter Destillationsgeräte für die Bestimmung von Stickstoff und Protein durch klassische Methoden wie Kjeldahl, TKN (Gesamt-Kjeldahl-St...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BEHR
Beschreibung: The behrotest® WE 5 Five-in-a-line multiple steam generator provides the simultaneously rapid and gentle distillation of up to five samples. The disch...
Lieferant: BEHR
Beschreibung: behr steam distillation units are not just high performance units and reliable partners in your daily laboratory routine. An essential factor in the d...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom