Sie suchten nach: Desinfektionssysteme
Desinfektionssysteme gibt es in vielen verschiedenen Formen mit jeweils unterschiedlichen Verfahren, wobei der Nutzen aller Systeme der umfassende und zuverlässige mikrobiologische Schutz darstellt. Die Auswahl umfasst Chlordioxid-Systeme, Elektrolyse-Systeme, Ozon-Systeme sowie UV-Systeme. UV-Systeme arbeiten komplett ohne Chemikalien, da UV-Strahlung allein für mikrobiologisch sicheres Wasser sorgt, und das ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte. Ozon ist das stärkste Oxidations- und Desinfektionsmittel, das derzeit in der Wasserbehandlung eingesetzt wird, und es ist äußerst effektiv gegen Bakterien und Viren.
Desinfektionssysteme gibt es in vielen verschiedenen Formen mit jeweils unterschiedlichen Verfahren, wobei der Nutzen aller Systeme der umfassende und zuverlässige mikrobiologische Schutz darstellt. Die Auswahl umfasst Chlordioxid-Systeme, Elektrolyse-Systeme, Ozon-Systeme sowie UV-Systeme. UV-Systeme arbeiten komplett ohne Chemikalien, da UV-Strahlung allein für mikrobiologisch sicheres Wasser sorgt, und das ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte. Ozon ist das stärkste Oxidations- und Desinfektionsmittel, das derzeit in der Wasserbehandlung eingesetzt wird, und es ist äußerst effektiv gegen Bakterien und Viren.
4  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (DIVYDMOONBEAM3)
Lieferant: Diversey
Beschreibung: MoonBeam™3 Disinfection Technology is a UV-C device that provides an additional reduction of contamination on pre-cleaned and disinfected medical devi...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (141-0045)
Lieferant: MARCOR PURIFICATION INC
Beschreibung: Das Mini Dry Fog ist ein einfaches und wirtschaftliches System zur Aerosol-Desinfektion kleiner Räume (1 bis 20 m³). Das System ersetzt herkömmliche V...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MINN3025825)
Lieferant: MARCOR PURIFICATION INC
Beschreibung: Die Vernebelungstechnologie nutzt das gebrauchsfertige Actril® Cold Sterilant zur natürlichen Desinfektion von Oberflächen durch Dampfkondensation für...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BASAN
Beschreibung: This airborne disinfection system is based on a patented technology using a rotating disk to deliver an active agent in the form of microscopic drople...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom