Sie suchten nach: Verdünner
Verdünner bzw. Dilutoren verringern die Konzentration von Proben durch Zugabe von Flüssigkeit und vereinfachen somit die Handhabung. Indem sie auf Grundlage der gemessenen Menge automatisch eine Lösung herstellen, regeln die automatisierten Apparate präzise die Qualität des Arbeitsmaterials. Die unterschiedlichen verfügbaren Formate berechnen exakte Verhältnisse, sodass weniger Partikel auf einen bestimmten Bereich vorhanden sind, und machen Analysen für Forscher einfacher. Die mit moderner Technologie ausgestatteten, zeitsparenden Dilutoren bieten diverse Programmierungsmöglichkeiten und sind während der gesamten Probenvorbereitung leicht zu bedienen.
Verdünner bzw. Dilutoren verringern die Konzentration von Proben durch Zugabe von Flüssigkeit und vereinfachen somit die Handhabung. Indem sie auf Grundlage der gemessenen Menge automatisch eine Lösung herstellen, regeln die automatisierten Apparate präzise die Qualität des Arbeitsmaterials. Die unterschiedlichen verfügbaren Formate berechnen exakte Verhältnisse, sodass weniger Partikel auf einen bestimmten Bereich vorhanden sind, und machen Analysen für Forscher einfacher. Die mit moderner Technologie ausgestatteten, zeitsparenden Dilutoren bieten diverse Programmierungsmöglichkeiten und sind während der gesamten Probenvorbereitung leicht zu bedienen.
7  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gravimetrische Verdünner werden für die Verdünnung der Probe vor der mikrobiologischen Analyse verwendet.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gravimetrische Verdünner werden für die Verdünnung der Probe vor der mikrobiologischen Analyse verwendet. Der Roboterarm am 5-kg-Modell für die einfac...
Sale!
Artikel-Nr: (613-1568)
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Beschreibung: Der Doppel-Spritzendilutor Microlab® 600 ist ein halbautomatisches Liquid-Handling-Gerät für Verdünnungen bis 1:50 000 in einem einzigen Schritt. Die ...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: INTERSCIENCE
Beschreibung: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Lieferant: INTERSCIENCE
Beschreibung: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Lieferant: INTERSCIENCE
Beschreibung: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Artikel-Nr: (GOSSS-DILUTER-1)
Lieferant: Corning
Beschreibung: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom