Sie suchten nach: Aufschlusssysteme
Mit Destillationssystemen können Flüssigkeiten manuell oder automatisch gereinigt werden, indem die flüchtigen Komponenten durch Erhitzen verdampft werden. Durch die physikalische Trennung über einen Abkühlzyklus werden die Stoffe effizient extrahiert, sodass eine kondensierte Substanz mit höherer Reinheit zurückbleibt. Indem sie bessere Kontrolle bei der Probenvorbereitung bieten, sorgen Destillierapparate für konsistentere Versuchsergebnisse und umgehen die bei traditionellen Präparationsverfahren üblichen Gefahren. Tisch-Destillationssysteme sind mit einem oder mehreren Plätzen für Proben erhältlich, je nachdem wie hoch die benötigte Chargenausbeute ist.
Mit Destillationssystemen können Flüssigkeiten manuell oder automatisch gereinigt werden, indem die flüchtigen Komponenten durch Erhitzen verdampft werden. Durch die physikalische Trennung über einen Abkühlzyklus werden die Stoffe effizient extrahiert, sodass eine kondensierte Substanz mit höherer Reinheit zurückbleibt. Indem sie bessere Kontrolle bei der Probenvorbereitung bieten, sorgen Destillierapparate für konsistentere Versuchsergebnisse und umgehen die bei traditionellen Präparationsverfahren üblichen Gefahren. Tisch-Destillationssysteme sind mit einem oder mehreren Plätzen für Proben erhältlich, je nachdem wie hoch die benötigte Chargenausbeute ist.
48  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Ergänzend zu den 5 g Kjeldahltabletten, die dem Aufschluss als Katalysator zugefügt werden, sind von Merck Millipore auch Tablettengrößen mit 3,5 ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Siedesteine, ~ 1 - 2 mm
Artikel-Nr: (1.08030.1000)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Kjeldahl Katalysator nach Wieninger, Inhalt: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
VE: 1 * 1 kg
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Kjeldahl-Tabletten sind Katalysatoren, die den Aufschlussschritt der Kjeldahl-Methode zur Bestimmung von Stickstoff fördern.
Artikel-Nr: (330666A)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Dieses Produkt ist nicht in allen Ländern verfügbar. Wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor International Büro oder Ihren Lieferanten.
VE: 1 * 1.000 Tablet
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Artikel-Nr: (ACRO243920025)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Inhalt: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
VE: 1 * 2,5 kg
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Eine Reihe von Thermoreaktoren zum Aufschluss von Proben für eine Reihe von Analysen, wie CSB, Schwermetall, nicht-metallische Elemente. Der ECO 6 bie...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Vollautomatische Blockaufschlusseinheiten nach Kjeldahl zur Stickstoffanalyse und Proteinbestimmung mit der TEMS™ Technologie für Einsparungen in Bezu...
Lieferant: THOMPSON & CAPPER
Beschreibung: Kjeldahl-Katalysator-Reagenzien in einer praktischen Tablettenform mit einer Reihe von Tabletten für allgemeine und spezifische Anwendungen.
Artikel-Nr: (BEHRB00217638)
Lieferant: BEHR
Beschreibung: Die komplette Clean-up-Station kommt mit Tropftrichter, Clean-up-Säule mit Glasfritte, Reduzierkolben und Ständer.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: Traditional Kjeldahl digestion units for flask sizes from 50 to 750 ml.
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: These high-precision, programmable digestion units are ideal for Kjeldahl digestion in 100, 250 or 400 ml digestion tubes. Depending on the sampl...
Lieferant: BÜCHI
Beschreibung: Mineralisation workstation, SpeedDigester, Applikation: Kjeldahl-Stickstoff, SpeedDigester K-436, with module for third party sample tubes, 230 V, Für Röhrchen: 12×250 ml
Artikel-Nr: (238-0122)
Lieferant: GERHARDT
Beschreibung: Automatic hydrolysis Unit for fat determination, Applikation: Lebensmittel, HYDROTHERM
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom