Wärme-Umwälzthermostate
Lieferant: Julabo
461-0168EA
5233
EUR
JULA9352512
Wärme-Umwälzthermostate
Umwälzthermostate mit Edelstahlbadgefäß für interne und externe Temperieranwendungen. Die Geräte haben kräftige Heizleistungen und sind für große geschlossene oder offene externe Systeme mit gleichzeitigem Betrieb im Badtank geeignet. Modelle sind mit verschiedenen Badgrößen und Merkmalen erhältlich. Zubehör: externe PT100-Temperaturfühler, Badflüssigkeit, Schlauch und Adapter für externe Systeme. Alle Modelle besitzen eine integrierte Kühlschlange für Anwendungen bei oder nahe der Umgebungstemperatur.
- Frühwarnsystem zeigt niedrigen Füllstand der Badflüssigkeit an
- PID-Temperaturregelung mit Störgrößenausgleich und elektronisch einstellbarer Pumpenleistung
- RS232-Schnittstelle
MA-Modelle: Multianzeige (LED) für Istwert, bis zu drei Sollwerte, Warnfunktionen bei hoher und niedriger Temperatur sowie Übertemperaturschutz. Es können drei Temperaturen gleichzeitig kalibriert werden.
ME-Modelle: Multianzeige (LED) für Istwert, bis zu drei Sollwerte, Warnfunktionen bei hoher und niedriger Temperatur sowie Übertemperaturschutz. Es können drei Temperaturen gleichzeitig kalibriert werden. Die Einheiten verfügen über ein helles, praktisches VFD-Display zur gleichzeitigen Anzeige interner und externer Soll- und Istwerte sowie PID-Kaskaden-Temperaturregelung für eine optimale Stabilität interner und externer Temperaturen.
ME-Modelle: Multianzeige (LED) für Istwert, bis zu drei Sollwerte, Warnfunktionen bei hoher und niedriger Temperatur sowie Übertemperaturschutz. Es können drei Temperaturen gleichzeitig kalibriert werden. Die Einheiten verfügen über ein helles, praktisches VFD-Display zur gleichzeitigen Anzeige interner und externer Soll- und Istwerte sowie PID-Kaskaden-Temperaturregelung für eine optimale Stabilität interner und externer Temperaturen.
- Frühwarnsystem zeigt niedrigen Füllstand der Badflüssigkeit an
- PID-Temperaturregelung mit Störgrößenausgleich und elektronisch einstellbarer Pumpenleistung
- Elektronisch regelbarer Pumpendruck und beleuchtete Anzeige der Pumpenphase
- Anschluss für externen PT100-Temperaturfühler für Messung und Regelung
- Integrierter Regler mit 10 Programmschritten
- RS232-Schnittstelle
- PID-Temperaturregelung mit Störgrößenausgleich und elektronisch einstellbarer Pumpenleistung
- Elektronisch regelbarer Pumpendruck und beleuchtete Anzeige der Pumpenphase
- Anschluss für externen PT100-Temperaturfühler für Messung und Regelung
- Integrierter Regler mit 10 Programmschritten
- RS232-Schnittstelle
Modelle HE, SE: Merkmale wie Modell ME, aber zusätzlich ein optionales elektronisches Modul mit Analoganschlüssen für Temperaturschreiber und Sollwertprogrammgeber.
- Selbstoptimierende intelligente Kaskaden-Temperaturregelung (ICC) für beste Ergebnisse
- Funktionen zur Temperaturregelung (TCF) für Bandbegrenzung, Grenzwerteinstellung, Co-Speed-Faktor und Regeldynamik
- Besonders leistungsfähige und elektronisch einstellbare Druck- und Saugpumpe (bis zu 1,1 bar)
- Selbstoptimierende intelligente Kaskaden-Temperaturregelung (ICC) für beste Ergebnisse
- Funktionen zur Temperaturregelung (TCF) für Bandbegrenzung, Grenzwerteinstellung, Co-Speed-Faktor und Regeldynamik
- Besonders leistungsfähige und elektronisch einstellbare Druck- und Saugpumpe (bis zu 1,1 bar)
Modelle HL, SL: Gleiche Merkmale wie Modelle HE/SE, jedoch zusätzlich ein hinterleuchtetes LCD-Dialog-Display mit interaktivem Menü und Anschlüssen für optionale Magnetventile oder HST Booster-Heizer mit einer zusätzlichen Heizleistung von 4 kW.
- RS232/RS485-Schnittstelle für umfassende Kommunikations- und Netzwerkmöglichkeiten
- Integrierter Programmgeber für 6× 60 Programmschritte
- RS232/RS485-Schnittstelle für umfassende Kommunikations- und Netzwerkmöglichkeiten
- Integrierter Programmgeber für 6× 60 Programmschritte
Max. Flussrate/max. Druck:
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22–26 l/min, 700 mbar Druck, 400 mbar Saugkraft
ME: 11-16 l/min, 450 mbar
HE, SE, HL, SL: 22–26 l/min, 700 mbar Druck, 400 mbar Saugkraft
Standards: Klassifizierung (gemäß DIN 12876-1: 3): MA, ME, HE, SE, HL, SL
Bestellinformation: Bei allen Geräten mit einer RS232-Schnittstelle kann die kostenlose EasyTemp Software zur Steuerung über den PC verwendet werden. Die Software kann kostenlos heruntergeladen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebsze.
Neuer Artikel bei VWR!
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt