Sie suchten nach: Wärmeumwälzthermostate
9  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (473-0031)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Der kompakte, wirtschaftliche Umwälzthermostat eignet sich für Anwendungen wie das Auftauen von Plasma und die Temperierung fotografischer Lösungen. I...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Hochtemperaturthermostate sind für Temperieranwendungen bis zu 400 °C konzipiert. Die Geräte bieten maximale Heizleistungen bei kürzesten Aufheiz...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: The PRO heating bath thermostats are optimised for internal bath applications and offer excellent temperature stability. The removable operating units...
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: The PRO heating circulation thermostats are designed for external applications up to 250 °C. The low filling volume enables rapid heating in external ...
Lieferant: HUBER
Beschreibung: These compact hotbox heating circulators are ideal for installation in production systems. All models have self-optimising True Adaptive Control for t...
Lieferant: JUCHHEIM Laborgeräte GmbH
Beschreibung: These thermostats have a special design that ensures trouble-free continuous operation at temperatures up to 350 °C. They are built in stainless steel...
Artikel-Nr: (HAAK222-1937)
Lieferant: HAAKE
Beschreibung: SC100- A10 refrigerated bath circulator provides efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from −10 to +100°C and ...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (635-2650)
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Beschreibung: Vielseitiges, kompaktes Hochleistungs-Thermostatisierungsbad mit elektronischem Peltier-Thermostat zur Temperierung von Refraktometern und Viskosimete...
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom