VWR®, Hochtemperaturschläuche für Thermostate
Lieferant: VWR
461-0106EA 284 EUR
461-0106
VWR®, Hochtemperaturschläuche für Thermostate
Schläuche Transferschlauch
PTFE-beschichtet, Edelstahlgeflecht.
Flexible PTFE lined, stainless steel over braided tubing with 6,3 mm NPT quick connectors at both ends. Maximum temperature is 300 °C.
Länge (mm): 930