VWR® MiniStar silverline, Mikrozentrifuge
Lieferant: VWR
VWR® MiniStar silverline
521-2846EA 326 EUR
521-2846 521-2845 521-2844
VWR® MiniStar silverline, Mikrozentrifuge
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Diese Zentrifuge wurde für Anwendungen entwickelt, die keine hohen Drehzahlen erfordern, beispielsweise Mikrofiltration und Zellseparation. Sie kann zudem in Kühlräumen verwendet werden. Nach dem Schließen der Klappe beschleunigt der Rotor schnell auf die maximale Drehzahl. Durch Drücken der Taste an der Vorderseite des Geräts wird der Betrieb gestoppt und die Klappe geöffnet. Alternativ kann das Gerät mit dem Schalter an der Rückseite ein- und ausgeschaltet werden.
  • Metallsockel mit ABS-Gehäuse und transparenter Sicherheitsklappe
  • Kompakte Bauweise und ruhiges Laufverhalten
  • Sekundenschnelle Hochlaufzeit und Bremszeit
  • Einfach zu bedienen, sowohl für 8 PCR-Gefäße als auch für 4 PCR-Strips geeignet
Bestellinformation: MiniStar Silverline wird mit einem Rotor für 8 Röhrchen (1,5/2,0 ml), einem Rotor für 4 Gefäßstreifen (8×0,2 ml), 8 Adaptern für 0,5-ml-Röhrchen und 8 Adaptern für 0,4-ml-Röhrchen geliefert.