Sie suchten nach: Mikrozentrifugen
30  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese persönlichen Zentrifugen haben eine feste Geschwindigkeit von 6000 min⁻¹/2000×g und sind für Anwendungen konzipiert, die relativ niedrige g-Kräf...
Sale!
Artikel-Nr: (521-2849)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Ideal zum Trocknen von Mikroskop-Objektträgern. Ebenfalls für den Einsatz in gekühlten Umgebungen geeignet.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Mikrozentrifugen Micro Star 21 und 21R vereinen Leistung, Vielseitigkeit und Komfort in einem sicheren, kompakten und benutzerfreundlichen Laborge...
Artikel-Nr: (521-3497)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die Zentrifuge II für PCR-Platten ist eine handliche digitale Zentrifuge, die zum Abschleudern von Tropfen in PCR-Platten entwickelt wurde. Empfohlen ...
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Micro Star 30 ist eine kompakte, vielseitige und anwenderfreundliche Crossover-Zentrifuge, die die Vorzüge einer Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit de...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Micro Star 30R ist eine kompakte, vielseitige und anwenderfreundliche Crossover-Zentrifuge, die die Vorzüge einer Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit d...
Artikel-Nr: (521-1651)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sichere und benutzerfreundliche Zentrifuge mit optimaler Leistung in einer kompakten Einheit.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Pico™ (belüftet) und Fresco™ (gekühlt) Zentrifugen sind in zwei Geschwindigkeitsoptionen erhältlich. Pico™ und Fresco™ 17 eignen sich perfekt für rout...
Lieferant: Hettich
Beschreibung: Die MIKRO 200 und 200 R gehören zu den schnellsten Zentrifugen ihrer Klasse – mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15000 min-1...
Lieferant: Hettich
Beschreibung: Leistungsstarke, kompakte Tischzentrifugen mit geräuscharmem und geschmeidigem Lauf zur Verarbeitung von Mikroliterröhrchen (0,2 bis 2,0 ml), die...
Artikel-Nr: (AXYG601-05-021)
Lieferant: Corning
Beschreibung: Axygen® Axyspin is a high-performance refrigerated microcentrifuge designed to quickly process samples for applications such as nucleic acid and prote...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (521-1897)
Lieferant: Hettich
Beschreibung: Diese vielseitige Zentrifuge kann mit vier verschiedenen Rotoren verwendet werden.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: This fast running microcentrifuge with new natural refrigerant (R 290, propane) and significantly lower Global Warming Potential is designed for maxim...
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Sale!
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: Diese luftgekühlte Zentrifuge deckt eine Reihe an gebräuchlichen Anwendungen ab. Als Gerät speziell für Standardanwendungen gehört sie einfach in ein ...
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one ...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom